Learn More
Tétrahydro-4H-thiopyran-4-one, TRC
Code produit 30424705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29597510G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
CAS 1072-72-6
Formule moléculaire C5H8OS
Quantité 10 g
Synonyme 1-Thiacyclohexan-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-thiopyranone, 4-Oxotetrahydrothiopyran, 4-Oxothiane, 4-Thiacyclohexan-1-one, 4-Thiacyclohexanone, 4-Thianone, Dihydro-2H-thiopyran-4(3H)-one, NSC 41599, Penthianone, Tetrahydro-1-thio-4-pyrone, Tetrahydro-1-thio-gamma-pyrone, Tetrahydro-4-thiopyrone, Tetrahydrothiapyran-4-one, Tetrahydrothiopyran-4-one
Formule InChI InChI=1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCSCC1
Nom IUPAC Thian-4-un
Poids moléculaire (g/mol) 116.18
Poids de la formule 116.0296