Learn More
Tetrahydro Curcumine, TRC
Code produit 30413281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30413281 1 g 1g
30424051 5 mg -
30423881 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30413281 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2933851G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36062-04-1
Formule moléculaire C21 H24 O6
Poids moléculaire (g/mol) 372.41
Synonyme 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
Nom IUPAC 1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)heptane-3,5-dione
SMILES COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrocurcumin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Poids de la formule 372.1573