Learn More
Tetrahydro Curcumine, TRC
Code produit 30424051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424051 5 mg -
30413281 1 g 1g
30423881 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2933855MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36062-04-1
Formule moléculaire C21 H24 O6
Poids moléculaire (g/mol) 372.41
Synonyme 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
Nom IUPAC 1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)heptane-3,5-dione
SMILES COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrocurcumin
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Poids de la formule 372.1573