Learn More
Tetrahydrocortisol, TRC
Code produit 18081720
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18081720 100 mg 100mg
18001020 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18081720 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT293370100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-02-1
Formule moléculaire C21 H34 O5
Poids moléculaire (g/mol) 366.49
Synonyme Pregnan-20-one, 3,11,17,21-tetrahydroxy-, (3α,5β,11β)-, 5β-Pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (3α,5β,11β)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrol-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 5β-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, 5β-Tetrahydrocortisol, Ba 2682, Cortisol, tetrahydro-, NSC 57431, THF (hormone), Tetrahydro F, Tetrahydrocompound F, Tetrahydrocortisol, Tetrahydrohydrocortisone, Urocortisol
Nom IUPAC 2-hydroxy-1-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrocortisol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Poids de la formule 366.2406
Pourcentage de pureté >95%