Learn More
Tetrahydrocurcumin, MedChemExpress
Description
Tetrahydrocurcumin is a Curcuminoid found in turmeric (Curcuma longa) that is produced by the reduction of Curcumin. Tetrahydrocurcumin inhibit CYP2C9 and CYP3A4.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydrocurcumin |
| CAS | 36062-04-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H24O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | HZIV 81-2 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (268.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC(CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.41 |
| Afficher plus |