Learn More
Chlorure de tétrahydrofurane-3-sulfonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10311825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10311825 1 g Flacon en verre ambré -
10210415 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10311825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76003DA
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1207346-29-9
Formule moléculaire C4H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 170.607
Clé InChI MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
CID PubChem 49762850
Nom IUPAC chlorure d’oxolane-3-sulfonyle
SMILES C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 170.61
Pourcentage de pureté 97%