Learn More
Tétrahydrofurane99,8 %, pour HPLC, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10037302 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10037302 500 mL 500mL
10683712 1 L 1L
10412441 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10037302 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 268295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    110.65€ / 500mL
    Économisez 18.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-99-9, C4H8O, 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Absorbance (1 cm cell vs water), 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.1 max. at 250nm, 0.26 max. at 240nm, 0.5 max. at 230nm
Acidité 0.0002 meq/g max.
Alcalinité 0.0006 meq/g max.
Densité 0.8800g/mL
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.0002% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Tension de vapeur Vapor Pressure: 200mbar at 20°C
Eau 0.03% max.
Beilstein 17, 10
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.