Learn More
Tétrahydrofurane, 99 %, stab. avec 250-350 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11388016
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Unit Size:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11388016 2500 mL 2.50L
11368016 500 mL 500mL
11378016 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11388016 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13304.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    112.65€ / 2.5L
    Économisez 18.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrahydrofurane est utilisé comme solvant dans les procédés de formation de réactifs de Grignard, les stéroïdes pharmaceutiques et dans la préparation de réactifs organométalliques. Il est utilisé pour la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Il est utilisé comme solvant de résine dans les encres flexographiques pour le dépôt de revêtements en plastique pour les bandes audio et vidéo. Il est utilisé dans les ciments de tuyaux en PVC et en PVC, les revêtements en polyuréthane et les moulages de film en PVC.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Très inflammable. S’oxyde facilement dans l’air pour former des peroxydes instables. Le THF présente une volatilité élevée et un point de congélation extrêmement faible. Veiller à bien fermer hermétiquement le récipient jusqu’à son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108°C
Note relative au nom stabilized with 250 to 350ppm BHT
Densité 0.889
Quantité 2500 mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.407
Numéro UN UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Point d’ébullition 66°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-Phenol, tetrahydrofuran