Learn More
Tétrahydrofurane, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11357348
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Unit Size:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11357348 1 L 1L
11430520 500 mL 500mL
11347348 4 x 1 L 4L
11337348 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11357348 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 030760.K2
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour la synthèse et la chromatographie liquide
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 20, Peroxyde (sous forme de H2O2) 0,015 %, Résidus après évaporation 0,03 %, H2O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion °C to 108°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.889 g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage >99%
Tension de vapeur 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Point d’ébullition 66°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Qualité ACS