Learn More
Tétrahydrofurane, anhydre, 99,8+ %, non tamponné, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofuran |
| Point de fusion | -108°C |
| Note relative au nom | Anhydrous, UnStabilized |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.889 g/mL |
| Quantité | 250 mL |
| Point d’éclair | -17°C (1°F) |
| Odeur | Ether-like |
| Conditionnement | Flacons ChemSeal™ |
| Forme physique | Liquide |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tetrahydrofuran, anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran