Learn More
Tétrahydrofurane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé avec 0,025 % de BHT, Fisher Chemical™
Code produit 10162350 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10162350 1 L Flacon en verre ambré 1L
10102352 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10559770 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10214260 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10132400 5 L Boîte métallique 5L
10284300 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10162350 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0701/15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
5 L, 66 °C, incolore, -108,4 °C, boîte en métal, 7 à 8, 2,5, 200 mbar à 20 °C, 0,55 cp à 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
pH 7 à 8
Point de fusion -108,4 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 200 mbar à 20 °C
Viscosité 0,55cp à 20 °C
Point d’ébullition 66 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.