Learn More
Tétrahydrofurane CHROMASOLV™ Plus, sans inhibiteurs, pour HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Code produit 15674600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15674600 1 L 1L
15664600 100 mL 100mL
15694600 2 L 2L
15684600 2.5 l 2.50L
15614610 6 x 1 L 6 pièces
15604610 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Peut former des peroxydes explosifs.
Code produit 15674600 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348651L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Peut former des peroxydes explosifs.
Convient à la HPLC, à la spectrophotométrie, aux tests environnementaux.
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108 °C
Note relative au nom sans inhibiteur, pour HPLC
Absorbance Absorption/300 nm ≤0,02
Densité 0,889g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Indice de réfraction N20/D 1.407
Formule linéaire C4H8O
Tension de vapeur 143 mmHg (20 °C)
Beilstein 102391
Point d’ébullition 65 °C à 67 °C
Poids de la formule 72,11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran