Learn More
Tetrahydrofuran D8 99.50% D, Eurisotop
Code produit 17297436
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
2 x 0.75 mL
2 x 1 mL
25 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17297436 2 x 0.75 mL
17207446 2 x 1 mL
17227446 10 mL
17217446 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17297436 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D149BB
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Synonym: Tetrahydrofuran-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
Tetrahydrofuran D8
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Identifiants chimiques
CAS 1693-74-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 80.16
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonyme Tetrahydrofuran-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
Nom IUPAC (2H8)oxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran D8
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.50% D
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 x 0.75 mL
Point de fusion -108.5°C
Point d’ébullition 66°C
Qualité Research