Learn More
Tétrahydrofurane-d8, pour RMN, conditionnés en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10227430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 0,75 ml
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227430 10 x 0,75 ml Ampoule 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10227430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 320780075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    324.00€ / 7.5mL
    Économisez 29.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran-d8
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 0,9800 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.407
Eau 0,06 % max. (coulométrique)
Quantité 10 x 0,75 ml
CAS 1693-74-9
Point de fusion -106.0°C
Point d’ébullition 65.0°C to 66.0°C
Formule moléculaire C4H8O
Numéro MDL MFCD00044238
Synonyme tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nom IUPAC (²H₈)oxolane
Poids moléculaire (g/mol) 80.16
CID PubChem 80290
Poids de la formule 80.17
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran-D8
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.