Learn More
Tétrahydrofurane-d8 (qualité réactif), CDN
Code produit 30321008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321008 10 g 10g
30319716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321008 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND022610G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran D8
CAS 1693-74-9
Formule moléculaire C4 2H8 O
Quantité 10 g
Synonyme Furan-d4, tetrahydro-d4- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
Formule InChI InChI=1 S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
Poids moléculaire (g/mol) 80.16
Poids de la formule 80,1077 g/mol
Pourcentage de pureté 99 % d’atomes D, minimum 99 % de pureté chimique