Learn More
Tétrahydrofurane-d8, TRC
Code produit 30424056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424056 250 mg
30416889 500 mg
30422832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30424056 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT293512250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1693-74-9
Formule moléculaire C4 2H8 O
Poids moléculaire (g/mol) 80.16
Synonyme Furan-d4, tetrahydro-d4- (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5 octadeutériooxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran D8
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Poids de la formule 80.1077