Learn More
Tétrahydrofurane, extra-pur, SLR, stabilisé avec 0,025 % de BHT, Fisher Chemical™
Code produit 10152350 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10152350 25 L Boîte métallique 25L
10559580 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10385860 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10040380 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10550831 5 L Flacon en PEHD 5L
10529960 5 l Boîte métallique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10152350 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/0700/25
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
C4H8O, numéro CAS-109-99-9, oxacycyclopentane, tétrahydrofurane, 1,4-époxybutane, furane, tétrahydro, oxyde de butylène, hydrofurane, tétrahydrofurane, tétrahydrofurane, furanidine, oxyde de tétraméthylène, 2,5 L, 66 °C, CHEBI:26911, incolore, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108,4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifications
pH 7 à 8
Point de fusion -108,4 °C
Couleur Incolore
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 200 mbar à 20 °C
Viscosité 0,55cp à 20 °C
Point d’ébullition 66 °C
Poids de la formule 72,11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.