Learn More
Tétrahydrofurane, non UV, qualité HPLC, >99,7 %, stable, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471507 4 x 1 L 1 pièce
15451507 1 L 1L
15461507 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038994.M1
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion °C to 108°C
Note relative au nom With 250ppm BHT
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.889
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Point d’ébullition 66°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran, non-UV, HPLC Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran