Learn More
Tétrahydrofurane, Optima™ pour HPLC et GC, Fisher Chemical
Code produit 11924899 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924899 1 l Flacon ambré à col large 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11924899 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur UST4271
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Solvant de haute pureté pour HPLC
  • Examiné pour détecter les contaminants fluorescents et absorbants par UV afin de réduire les interférences pour des lignes de base plus lisses
  • Conforme également aux spécifications ACS
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tétrahydrofurane, furane, tétrahydro, oxyde de butylène, hydrofurane, oxyde de tétraméthylène, 1,4-époxybutane, tétrahydrofuranne, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI : 26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tétrahydrofurane
pH 7 à 8
Point de fusion -108,4 °C
Absorbance 1,0 UA max. à 210 nm, 0,6 UA max à 215 nm, 0,3 UA max à 230 nm, 0,1 UA max à 254 nm
Couleur Incolore
Densité 0,880 g/cm³
Quantité 1 l
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon ambré à col large
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,4040 à 1,4070 (à 25 °C)
Notes de qualité de la pureté Phase mobile haute pureté pour HPLC
Résidus après évaporation 5 ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99,9% min par GC
Tension de vapeur 200 mbar à 20 °C
Viscosité 0,55 cP à 20 °C
Numéro UN 2056
Eau 0,02% max.
Point d’ébullition 66 °C
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité OPTIMA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.