Learn More
Tétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,0 %, Solstice
Code produit 15631590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
20L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15631590 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15621590 1 L Flacon en verre 1L
15611590 10 L Bidon en acier inoxydable 10L
15641590 20 L Bidon en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15631590 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1788102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    120.89€ / 2.5L
    Économisez 18.11€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Qualité réactif, contient 250 ppm de BHT comme stabilisateur, ≥99,0 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108 °C
Note relative au nom Contient 250 ppm de BHT comme inhibiteur
Couleur Incolore
Densité 0,889g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.118
Point d’éclair −17 °C (1,4 °F)
Température d’allumage 610 °F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.407(litt.)
Tension de vapeur 114 mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN2056
Beilstein 102391
Point d’ébullition 65 °C
Poids de la formule 72,11g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran