Learn More
Tétrahydrofurane, qualité spectrophotométrique, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388397
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388397 1 L 1L
11318407 100 mL 100mL
11308407 1 L 1L
15486065 4 x 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11388397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032468.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion °C to 108°C
Note relative au nom Filtered through 0.2 micron filters. Suitable for spectophotometry
Couleur Incolore
Densité 0.889
Quantité 1 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Forme physique Liquide, distillé en verre
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Beilstein 102391
Point d’ébullition 66°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Qualité Spectrophotométrique