Learn More
Alcool de (+/-)-tétrahydrofurfuryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493940 100 mL 100mL
11468946 500 mL 500mL
11478946 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17078.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-99-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00005372
Clé InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
CID PubChem 7360
SMILES OCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Point de fusion <-80°C
Densité 1.053
Quantité 100 mL
Indice de réfraction 1.452
Beilstein 102723
Merck Index 14,9213
Point d’ébullition 178°C
Nom IUPAC (oxolan-2-yl)méthanol
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 98%