Learn More
Alcool tétrahydrofurfurylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10586602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50 KG
250 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586602 250 g Flacon en verre 250 GR
10209900 5 g Flacon en verre 5 GR
10035930 1 kg Flacon en verre 1kg
13458568 2.5 kg Flacon en verre 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10586602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420442500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-99-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00005372
Clé InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
CID PubChem 7360
Nom IUPAC (oxolan-2-yl)methanol
SMILES OCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofurfuryl alcohol
Point de fusion -80.0°C
Note relative au nom 99+%
Densité 1.0543g/mL
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Plage de pourcentage du dosage 1.6% max. 1,2-Pentanediol (GC)
Gravité spécifique 1.0543
Viscosité 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Merck Index 15,9358
Point d’ébullition 178.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99+%