Learn More
Alcool tétrahydrofurfurylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13458568 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50 KG
250 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13458568 2.5 kg Flacon en verre 2.50 KG
10209900 5 g Flacon en verre 5 GR
10586602 250 g Flacon en verre 250 GR
10035930 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13458568 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420440025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-99-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00005372
Clé InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
CID PubChem 7360
Nom IUPAC (oxolan-2-yl)methanol
SMILES OCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofurfuryl alcohol
Point de fusion -80.0°C
Note relative au nom 99+%
Densité 1.0543g/mL
Quantité 2.5 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Plage de pourcentage du dosage 1.6% max. 1,2-Pentanediol (GC)
Gravité spécifique 1.0543
Viscosité 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Merck Index 15,9358
Point d’ébullition 178.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol