Learn More
Alcool tétrahydrofurfurylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofurfuryl alcohol |
| CAS | 97-99-4 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O2 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | Furfuryl alcohol','tetrahydro- (8CI), Tetrahydro-2-furanmethanol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran, NSC 15434, QO THFA, Rac-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, THFA, Tetrahydro-2-furancarbinol, Tetrahydro-2-furanylmethanol, Tetrahydro-2-furylmethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OCC1CCCO1 |
| Nom IUPAC | (oxolan-2-yl)methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.1317 |
| Poids de la formule | 102.0681 |