Learn More
Bromure de tétrahydrofurfuryle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452208 50 g 50g
11442208 10 g 10g
11462208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15192.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1192-30-9 | C5H9BrO | 165.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-30-9
Formule moléculaire C5H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 165.03
Numéro MDL MFCD00016894
Clé InChI VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran, furan, tetrahydro-2-bromomethyl, tetrahydrofurfurylbromide, tetrahydrofrufryl bromide, 2-bromomethyltetrahydrofuran
CID PubChem 14501
Nom IUPAC 2-(bromomethyl)oxolane
SMILES BrCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofurfuryl bromide
Densité 1.452
Quantité 50 g
Indice de réfraction 1.488
Beilstein 102717
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Poids de la formule 165.04
Pourcentage de pureté 95%