Learn More
Bromure de tétrahydrofurfuryle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofurfuryl bromide |
| CAS | 1192-30-9 |
| Densité | 1.452 |
| Quantité | 5 g |
| Indice de réfraction | 1.488 |
| Formule moléculaire | C5H9BrO |
| Numéro MDL | MFCD00016894 |
| Beilstein | 102717 |
| Synonyme | tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran |
| Clé InChI | VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tetrahydrofurfuryl bromide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl bromide