Learn More
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle, TRC
Code produit 30412897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412897 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412897 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29357050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide
CAS 1192-30-9
Formule moléculaire C5H9BrO
Quantité 50 g
Synonyme 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide
Formule InChI InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
SMILES BrCC1OCCC1
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)tétrahydrofurane
Poids moléculaire (g/mol) 165.03
Poids de la formule 163.98