Learn More
(+ / -)-Tetrahydrofurfurylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416266 500 g 500g
11406266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23068.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies. It can be used to produce N-tetrahydrofurfuryl-phthalimide with phthalic acid anhydride by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tétrahydrofurfurylamine a été utilisée pour étudier les interactions spécifiques entre les molécules différentes en calculant les enthalpies molaires en excès. Elle peut être utilisée pour produire du N-tétrahydrofurfurfuryl-phtalimide avec de l’anhydride d’acide phtalique par chauffage.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4795-29-3
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD00005373
Clé InChI YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
CID PubChem 253298
Nom IUPAC 1-(oxolan-2-yl)methanamine
SMILES NCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Tetrahydrofurfurylamine
Densité 0.98
Quantité 500 g
Indice de réfraction 1.455
Numéro UN UN2943
Beilstein 102729
Point d’ébullition 153°C to 154°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 97%