Learn More
Tétrahydronaphtalène, 97+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10406890 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10406890 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10406890 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0850/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 119-64-2
Point de fusion -35°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 207°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H12
Numéro MDL MFCD00001733
Quantité 500 mL
Synonyme tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
Clé InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 132.21
CID PubChem 8404
ChEBI CHEBI:35008
Poids de la formule 132.2g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.