Learn More
Tétrahydronaphtalène, TRC
Code produit 30424530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424530 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424530 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29399625G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS 119-64-2
Formule moléculaire C10 H12
Quantité 25 g
Synonyme 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap
Formule InChI InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMILES C1CCc2ccccc2C1
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Poids de la formule 132.0939