Learn More
Tétrahydronaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| CAS | 119-64-2 |
| Formule moléculaire | C10 H12 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| SMILES | C1CCc2ccccc2C1 |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.2 |
| Poids de la formule | 132.0939 |