Learn More
Tetrahydropalmatine, 98%
Code produit 15475589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475589 5 g 5g
15465589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475589 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63328.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2934-97-6 | C21H25NO4 | 355.434 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2934-97-6
Formule moléculaire C21H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 355.434
Numéro MDL MFCD00214191
Clé InChI AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropalmatine, rotundine, tetrahydropalmatin, rotundinum, 2,3,9,10-tetramethoxy-5,8,13,13a-tetrahydro-6h-isoquino 3,2-a isoquinoline, corydalis b, 6h-dibenzo a,g quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy, gnf-pf-3943, tetrahydropalmatine hydrochloride, 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5h-isoquinolino 2,1-b isoquinoline
CID PubChem 5417
Nom IUPAC 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline
SMILES COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropalmatine
Point de fusion 155°C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de la formule 355.43
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder