Learn More
Tetrahydropalmatine, MedChemExpress
Description
Tetrahydropalmatine possesses analgesic effects. Tetrahydropalmatine acts through inhibition of amygdaloid release of dopamine to inhibit an epileptic attack in rats.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydropalmatine |
| CAS | 2934-97-6 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H25NO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | DL-Tetrahydropalmatine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 6.67 mg/mL (18.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C3C2)=C1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 355.43 |
| Afficher plus |