Learn More
Acide tétrahydropyrane-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10246493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10246493 250 mg 250mg
10072304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10246493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 51673-83-7
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL MFCD07779239
Clé InChI MQAYFGXOFCEZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, pubchem19589, acmc-20m8cx, acmc-20m8cy, 2-tetrahydropyranoic acid, tetrahydro-pyran-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-2-carboxylic acid
CID PubChem 10964532
Nom IUPAC acide oxane-2-carboxylique
SMILES C1CCOC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 95%