Learn More
Tétrahydropyran-2-méthanol, TRC
Code produit 30456166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456166 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456166 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79555350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-2-methanol
CAS 100-72-1
Formule moléculaire C6H12O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
SMILES OCC1CCCCO1
Nom IUPAC oxane-2-ylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 116.15
Poids de la formule 116.0837