Learn More
Tétrahydropyran-2-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10799405 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10735494 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799405 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41213CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 683233-12-7
Formule moléculaire C6H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.634
Numéro MDL MFCD06738971
Clé InChI NGHRATGQJXKQIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxan-2-ylmethanamine hydrochloride, tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride, c-tetrahydro-pyran-2-yl-methylamine hydrochloride, oxan-2-yl methanamine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanamine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-ylmethyl amine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methyl amine hydrochloride, 2-aminomethyltetrahydropyran hydrochloride, tetrahydro-pyran-2-ylmethylamine hcl, 1-oxan-2-yl methanamine hydrochloride
CID PubChem 43811037
Nom IUPAC oxan-2-ylméthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1CCOC(C1)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté 95%