Learn More
Tétrahydropyran-4-carbothioamide, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10103034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10103034 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10578934 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10103034 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29918CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 88571-77-1
Formule moléculaire C6H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 145.22
Numéro MDL MFCD10700048
Clé InChI ZUONFEFOQCUTDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydropyran-4-carbothioamide, 2h-pyran-4-carbothioamide,tetrahydro, 2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydro, acmc-20fauh, oxane-4-carboimidothioic acid, 4-carbamothioyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioic acid amide, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-ylaminomethane-1-thione
CID PubChem 13197204
Nom IUPAC oxane-4-carbothioamide
SMILES C1COCCC1C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-4-carbothioamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 145.22
Pourcentage de pureté 97%