Learn More
Acide tétrahydropyrane-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydropyran-4-carboxylic acid |
| Point de fusion | 87°C to 89°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 112249 |
| Poids de la formule | 130.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |