Learn More
Chlorure de tétrahydropyran-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10250010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10250010 1 g Flacon en verre 1g
10097649 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10250010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429440010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 338453-21-7 | C5H9ClO3S | 184.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338453-21-7
Formule moléculaire C5H9ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 184.64
Clé InChI QQSBPTQNEOJFBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-sulfonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride, tetrahydro, tetrahydropyran-4-sulfonylchloride, tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride,tetrahydro, n-5-bromo-2-methoxybenzyl cyclohexanamine hydrobromide
CID PubChem 22637030
Nom IUPAC Chlorure d’oxane-4-sulfonyl
SMILES C1COCCC1S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 36.0°C to 40.0°C
Couleur Brun à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.