Learn More
Acide 4tétrahydropyrane-ylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydropyran-4-ylacetic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 144.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |