Learn More
Tétrahydropyrane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455393 500 mL 500mL
11445393 100 mL 100mL
11465393 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455393 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13392.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 142-68-7 | C5H10O | 86.134 g/mol
It is is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. They are also used as important solvents, as chemical intermediate and as monomer for ring-opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme solvant important, comme intermédiaire chimique et comme monomère pour la polymérisation par ouverture de cycle.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des agents oxydants, des acides forts. Peut former des peroxydes en l’absence d’inhibiteurs. Sensible à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-68-7
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00006585
Clé InChI DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
CID PubChem 8894
ChEBI CHEBI:46941
Nom IUPAC Oxane
SMILES C1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran
Point de fusion -49°C
Densité 0.882
Point d’ébullition 87°C to 89°C
Point d’éclair −15°C (5°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 102436
Merck Index 14,9217
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 86.14
Pourcentage de pureté ≥98%