Learn More
Tétrahydropyranne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydropyran |
| CAS | 142-68-7 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 2H-Pyran','tetrahydro-, Pyran','tetrahydro- (3CI), Tetrahydro-2H-pyran, NSC 65448, Oxacyclohexane, Oxane, Pentamethylene oxide, THP, Tetrahydropyran, Tetrahydropyrane |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2 |
| SMILES | C1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | Oxane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.132 |
| Poids de la formule | 86.0732 |