Learn More
Tétrahydrothiophène-3-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydrothiophen-3-one |
| Densité | 1.192 |
| Point d’ébullition | 174°C to 175°C |
| Point d’éclair | 77°C (170°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.529 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 105201 |
| Poids de la formule | 102.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |