Learn More
Tétrahydrothiophène-3-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484453 250 g 250g
11463940 5 g 5g
11474453 10 g 10g
11473940 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11484453 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11002.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1003-04-9 | C4H6OS | 102.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-04-9
Formule moléculaire C4H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 102.15
Numéro MDL MFCD00005412
Clé InChI DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
CID PubChem 61252
Nom IUPAC thiolan-3-one
SMILES O=C1CCSC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiophen-3-one
Densité 1.192
Point d’ébullition 174°C to 175°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.529
Quantité 250 g
Beilstein 105201
Poids de la formule 102.16
Pourcentage de pureté 97%