Learn More
1-oxyde de tétrahydrithiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408117 10 g 10g
11418117 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17502.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.167 g/mol
In a comparative study of aromatic fluorodenitration with Potassium fluoride, in several dipolar aprotic solvents, a much faster reaction rate was observed with DMSO or tetramethylene sulfoxide than with the more commonly used Sulfolane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans une étude comparative de la fluorodénitration aromatique avec du fluorure de potassium, dans plusieurs solvants aprotiques dipolaires, on a observé un taux de réaction beaucoup plus rapide avec le DMSO ou le sulfoxyde de tétraméthylène qu’avec le sulfolane le plus couramment utilisé.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1600-44-8
Formule moléculaire C4H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 104.167
Numéro MDL MFCD00005477
Clé InChI ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
CID PubChem 1128
Nom IUPAC 1-oxyde de thiolane
SMILES C1CCS(=O)C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiophene 1-oxide
Densité 1.173
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 10 g
Beilstein 105274
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 104.17
Pourcentage de pureté 97%