Learn More
Tétrahydrothiophène, 98 %
Code produit 11323307
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11323307 100 g 100g
11333307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13908.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 110-01-0 | C4H8S | 88.17 g/mol
Tetrahydrothiophene is used as pharmaceutical and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrahydrothiophène est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-01-0
Formule moléculaire C4H8S
Poids moléculaire (g/mol) 88.17
Numéro MDL MFCD00005476
Clé InChI RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrothiophene, thiophene, tetrahydro, thiophane, thiacyclopentane, tetramethylene sulfide, thilane, tetrahydrothiophen, pennodorant 1013, thiofan, thiolan
CID PubChem 1127
ChEBI CHEBI:48458
Nom IUPAC thiolane
SMILES C1CCSC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiophene
Point de fusion -96°C
Densité 0.999
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Indice de réfraction 1.504
Quantité 100 g
Numéro UN UN2412
Beilstein 102392
Merck Index 14,9218
Informations sur la solubilité Immiscible in water.
Poids de la formule 88.17
Pourcentage de pureté 98%