Learn More
Tétrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97 %, Maybridge
Code produit 10442684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10442684 5 g Flacon en verre ambré 5g
10012514 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10442684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61916DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 195503-40-3
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.21
Numéro MDL MFCD09025909
Clé InChI DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
CID PubChem 21598641
Nom IUPAC thiane-4-carbonitrile
SMILES N#CC1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 97%