Learn More
Chlorure tétrahydrothiopyran-4-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10462834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462834 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10452314 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462834 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61902CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 121654-84-0
Formule moléculaire C6H9ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 164.647
Numéro MDL MFCD09879922
Clé InChI RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
CID PubChem 14547368
Nom IUPAC Chlorure de thiane-4-carbonyle
SMILES C1CSCCC1C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.66
Pourcentage de pureté 95%