Learn More
Acide tétrahydrothiopyrane-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10452834 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10665974 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10452834 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 89489-53-2
Formule moléculaire C6H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 146.20
Numéro MDL MFCD09879921
Clé InChI SCKSQOIXSGPVJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid,tetrahydro-9ci, acmc-209vjr, tetrahydro-thiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-9ci
CID PubChem 21598642
Nom IUPAC Acide thiane-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 146.21
Pourcentage de pureté 97%